Få mere at vide
rac erythro-9-(2-Hydroxy-3-nonyl)adenine Hydrochloride Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac erythro-9-(2-Hydroxy-3-nonyl)adenine, Hydrochloride |
| CAS | 58337-38-5 |
| Molekylær formel | C14 H23 N5 O . Cl H |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 9H-Purine-9-ethanol, 6-amino-β-hexyl-α-methyl-, hydrochloride (1:1), (αR,βS)-rel- (ACI), 9H-Purine-9-ethanol, 6-amino-β-hexyl-α-methyl-, monohydrochloride, (R*,S*)- (9CI), erythro-9-(2-Hydroxy-3-nonyl)adenine hydrochloride, NSC 263164, erythro-9-(2-Hydroxy-3-nonyl)adenine monohydrochloride, (αR,βS)-rel-6-Amino-β-hexyl-α-methyl-9H-purine-9-ethanol monohydrochloride, rac erythro-9-(2-Hydroxy-3-nonyl)adenine hydrochloride salt |
| InChI formel | InChI=1S/C14H23N5O.ClH/c1-3-4-5-6-7-11(10(2)20)19-9-18-12-13(15)16-8-17-14(12)19;/h8-11,20H,3-7H2,1-2H3,(H2,15,16,17);1H/t10-,11+;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.CCCCCC[C@H]([C@H](C)O)n1cnc2c(N)ncnc12 |
| IUPAC navn | (2S,3R)-3-(6-aminopurin-9-yl)nonan-2-ol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 313.83 |
| Formel vægt | 313.1669 |