missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
rac erythro-3-(4-Nitrobenzamido)nonan-2-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac erythro-3-(4-Nitrobenzamido)nonan-2-ol |
| CAS | 119691-06-4 |
| Molekylær formel | C16 H24 N2 O4 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24N2O4/c1-3-4-5-6-7-15(12(2)19)17-16(20)13-8-10-14(11-9-13)18(21)22/h8-12,15,19H,3-7H2,1-2H3,(H,17,20)/t12-,15+/m1/s1 |
| SMIL | CCCCCC[C@H](NC(=O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-])[C@@H](C)O |
| IUPAC navn | N-[(2R,3S)-2-hydroxynonan-3-yl]-4-nitrobenzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 308.37 |
| Formel vægt | 308.1736 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?