Få mere at vide
rac Enterolactone -13C3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+/-) Enterolactone 13C3 |
| CAS | 918502-72-4 |
| Molekylær formel | C1513C3H18O4 |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18O4/c19-15-5-1-3-12(8-15)7-14-11-22-18(21)17(14)10-13-4-2-6-16(20)9-13/h1-6,8-9,14,17,19-20H,7,10-11H2/t14-,17+/m1/s1/i11+1,17+1,18+1 |
| SMIL | Oc1cccc(C[13C@H]2[C@@H]([13CH2]O[13C]2=O)Cc3cccc(O)c3)c1 |
| IUPAC navn | (3S,4S)-3,4-bis[(3-hydroxyphenyl)methyl](2,3,5-^{13}C_{3})oxolan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 301.31 |
| Formel vægt | 301.1306 |