Få mere at vide
rac Efavirenz-d4, TRC
Artikelnummer. 30383487
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30383487 10 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30383487 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE42500210MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rac-Efavirenz-D4
CAS 1246812-58-7
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C14H5D4ClF3NO2
Mængde 10 mg
Synonym Rac Efavirenz D4
InChI formel InChI=1S/C14H9ClF3NO2/c15-9-3-4-11-10(7-9)13(14(16,17)18,21-12(20)19-11)6-5-8-1-2-8/h3-4,7-8H,1-2H2,(H,19,20)
SMIL [2H]C1([2H])C(C#C[C@@]2(OC(=O)Nc3ccc(Cl)cc23)C(F)(F)F)C1([2H])[2H]
Molekylvægt (g/mol) 319.7
Procent renhed >95