Få mere at vide
rac Dobutamin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30138097
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138097 100 mg
30135025 50 mg
17903755 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138097 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD494445100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 49745-95-1
Molekylær formel C18 H23 N O3 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 337.84
Synonym Dobutamine hydrochloride, (RS)-4-[2-[[3-(4-Hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]ethyl]benzene-1,2-diol hydrochloride, 1,2-Benzenediol, 4-[2-[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]ethyl]-, hydrochloride (1:1), 1,2-Benzenediol, 4-[2-[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]ethyl]-, hydrochloride (9CI), DL-Dobutamine hydrochloride, Dobutrex, Inotrex, NSC 299583, dl-Dobutamine hydrochloride
IUPAC navn 4-[2-[4-(4-hydroxyphenyl)butan-2-ylamino]ethyl]benzen-1,2-diol; hydrochlorid
SMIL Cl.CC(CCc1ccc(O)cc1)NCCc2ccc(O)c(O)c2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dobutamine hydrochloride
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C18H23NO3.ClH/c1-13(2-3-14-4-7-16(20)8-5-14)19-11-10-15-6-9-17(21)18(22)12-15;/h4-9,12-13,19-22H,2-3,10-11H2,1H3;1H
Formel vægt 337.1445