Få mere at vide
rac Dobutamine-d4 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dobutamine aminoethyl-d4 hydrochloride |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H23NO3.ClH/c1-13(2-3-14-4-7-16(20)8-5-14)19-11-10-15-6-9-17(21)18(22)12-15;/h4-9,12-13,19-22H,2-3,10-11H2,1H3;1H/i10D2,11D2; |
| Formel vægt | 341.1696 |