missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
rac Dithiothreitol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac Dithiothreitol |
| CAS | 3483-12-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C4 H10 O2 S2 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | (2R,3R)-rel-1,4-Dimercapto-2,3-butanediol, (±)-1,4-Dimercapto-2,3-butanediol, (±)-Dithiothreitol, 1,4-Dithio-DL-threitol, 1,4-Dithiothreitol, Cleland's reagent, DL-1,4-Dimercapto-2,3-dihydroxybutane, DL-1,4-Dithiothreitol, DL-Dithiothreitol, DTT, DTT (threitol derivative), Dithiothreitol, Reagents, Cleland's, Sputolysin, WR 34678, threo-1,4-Dimercapto-2,3-butanediol, threo-2,3-Dihydroxy-1,4-butanedithiol, threo-2,3-Dihydroxy-1,4-dithiolbutane |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1 |
| SMIL | O[C@H](CS)[C@H](O)CS |
| IUPAC navn | (2S,3S)-1,4-bis(sulfanyl)butane-2,3-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.25 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?