Få mere at vide
rac Dithiothreitol, TRC
Artikelnummer. 30368884
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30368884 5 g
1 options
Artikelnummer. 30368884 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4942855G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rac Dithiothreitol
CAS 3483-12-3
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C4 H10 O2 S2
Mængde 5 g
Synonym (2R,3R)-rel-1,4-Dimercapto-2,3-butanediol, (±)-1,4-Dimercapto-2,3-butanediol, (±)-Dithiothreitol, 1,4-Dithio-DL-threitol, 1,4-Dithiothreitol, Cleland's reagent, DL-1,4-Dimercapto-2,3-dihydroxybutane, DL-1,4-Dithiothreitol, DL-Dithiothreitol, DTT, DTT (threitol derivative), Dithiothreitol, Reagents, Cleland's, Sputolysin, WR 34678, threo-1,4-Dimercapto-2,3-butanediol, threo-2,3-Dihydroxy-1,4-butanedithiol, threo-2,3-Dihydroxy-1,4-dithiolbutane
InChI formel InChI=1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
SMIL O[C@H](CS)[C@H](O)CS
IUPAC navn (2S,3S)-1,4-bis(sulfanyl)butane-2,3-diol
Molekylvægt (g/mol) 154.25
Formel vægt 154.0122
Procent renhed >95