Få mere at vide
rac Dihydro Mebendazol, TRC
Artikelnummer. 30135607
Skift visning
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135607 500 mg
30004188 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135607 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD449320500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60254-95-7
Molekylær formel C16 H15 N3 O3
Molekylvægt (g/mol) 297.31
Synonym Carbamic acid, [5-(hydroxyphenylmethyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), R 19167
IUPAC navn methyl N-[5-[hydroxy(phenyl)methyl]-1H-benzimidazol-2-yl]carbamat
SMIL COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(O)c3ccccc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mebendazole-5-hydroxy
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C16H15N3O3/c1-22-16(21)19-15-17-12-8-7-11(9-13(12)18-15)14(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,14,20H,1H3,(H2,17,18,19,21)
Formel vægt 297.1113
Procent renhed >95%