Få mere at vide
rac Desisopropyl Tolterodine-d7, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac Desisopropyl Tolterodine-d7 |
| CAS | 1346600-20-1 |
| Molekylær formel | C19H18D7NO |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-Methyl-2-[3-[(1-methylethyl-d7)amino]-1-phenylpropyl]phenol, N-(Isopropyl-d7)-3-(2-hydroxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C19H25NO/c1-14(2)20-12-11-17(16-7-5-4-6-8-16)18-13-15(3)9-10-19(18)21/h4-10,13-14,17,20-21H,11-12H2,1-3H3/i1D3,2D3,14D |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(NCCC(c1ccccc1)c2cc(C)ccc2O)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 2-[3-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-ylamino)-1-phenylpropyl]-4-methylphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 290.45 |
| Formel vægt | 290.2376 |