Få mere at vide
rac Desisopropyl Tolterodine-d7 Methyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac Desisopropyl Tolterodine-d7 Methyl Ether |
| CAS | 1794768-30-1 |
| Molekylær formel | C20H20D7NO |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 4-Methyl-2-[3-[(1-methylethyl-d7)amino]-1-phenylpropyl]phenol Methyl Ether, N-(Isopropyl-d7)-3-(2-methoxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C20H27NO/c1-15(2)21-13-12-18(17-8-6-5-7-9-17)19-14-16(3)10-11-20(19)22-4/h5-11,14-15,18,21H,12-13H2,1-4H3/i1D3,2D3,15D |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(NCCC(c1ccccc1)c2cc(C)ccc2OC)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 1,1,1,2,3,3,3-heptadeuterio-N-[3-(2-methoxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropyl]propan-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 304.48 |
| Formel vægt | 304.2532 |