Få mere at vide
rac Desfluoro Citalopram Hydrobromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac Desfluoro Citalopram Hydrobromide |
| CAS | 1332724-04-5 |
| Molekylær formel | C20H22N2O . HBr |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1,3-dihydro-1-phenyl-5-isobenzofurancarbonitrile Hydrobromide |
| InChI formel | InChI=1S/C20H22N2O.BrH/c1-22(2)12-6-11-20(18-7-4-3-5-8-18)19-10-9-16(14-21)13-17(19)15-23-20;/h3-5,7-10,13H,6,11-12,15H2,1-2H3;1H/t20-;/m0./s1 |
| SMIL | Br.CN(C)CCC[C@]1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | (1S)-1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-phenyl-3H-2-benzofuran-5-carbonitrile;hydrobromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 387.3 |
| Formel vægt | 386.0994 |