missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac Desethyl Oxybutynin Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30363492
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30363492 50 mg
30352206 25 mg
30356009 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30363492 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD28947550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 81039-77-2
Molekylær formel C20 H27 N O3 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 365.89
Synonym Desethyloxybutynin hydrochloride, Benzeneacetic acid, α-cyclohexyl-α-hydroxy-, 4-(ethylamino)-2-butyn-1-yl ester, hydrochloride (1:1) (ACI), Benzeneacetic acid, α-cyclohexyl-α-hydroxy-, 4-(ethylamino)-2-butynyl ester, hydrochloride (9CI), α-Cyclohexyl-α-hydroxybenzeneacetic acid 4-(ethylamino)-2-butyn-1-yl ester hydrochloride, 4-(Ethylamino)but-2-yn-1-yl 2-cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetate hydrochloride, N-Desethyloxybutynin hydrochloride, N-Desethyl Oxybutynin hydrochloride, rac Desethyl Oxybutynin hydrochloride
IUPAC navn 4-(ethylamino)but-2-ynyl 2-cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetate;hydrochloride
SMIL Cl.CCNCC#CCOC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Desethyloxybutynin Hydrochloride
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C20H27NO3.ClH/c1-2-21-15-9-10-16-24-19(22)20(23,17-11-5-3-6-12-17)18-13-7-4-8-14-18;/h3,5-6,11-12,18,21,23H,2,4,7-8,13-16H2,1H3;1H
Formel vægt 365.1758
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.