Få mere at vide
rac Desethyl Oxybutynin Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30352206
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30352206 25 mg
30363492 50 mg
30356009 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30352206 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD28947525MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 81039-77-2
Molekylær formel C20 H27 N O3 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 365.89
Synonym Desethyloxybutynin hydrochloride, Benzeneacetic acid, α-cyclohexyl-α-hydroxy-, 4-(ethylamino)-2-butyn-1-yl ester, hydrochloride (1:1) (ACI), Benzeneacetic acid, α-cyclohexyl-α-hydroxy-, 4-(ethylamino)-2-butynyl ester, hydrochloride (9CI), α-Cyclohexyl-α-hydroxybenzeneacetic acid 4-(ethylamino)-2-butyn-1-yl ester hydrochloride, 4-(Ethylamino)but-2-yn-1-yl 2-cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetate hydrochloride, N-Desethyloxybutynin hydrochloride, N-Desethyl Oxybutynin hydrochloride, rac Desethyl Oxybutynin hydrochloride
IUPAC navn 4-(ethylamino)but-2-ynyl 2-cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetate;hydrochloride
SMIL Cl.CCNCC#CCOC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Desethyloxybutynin Hydrochloride
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C20H27NO3.ClH/c1-2-21-15-9-10-16-24-19(22)20(23,17-11-5-3-6-12-17)18-13-7-4-8-14-18;/h3,5-6,11-12,18,21,23H,2,4,7-8,13-16H2,1H3;1H
Formel vægt 365.1758
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.