missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac-Des(4-cyclohexyl-L-proline) Fosinopril Acetic Acid(Mixture of Diastereomers) (>80%), TRC

Artikelnummer. 30351619
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30351619 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30351619 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD288605100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale rac-Des(4-cyclohexyl-L-proline) Fosinopril Acetic Acid (Mixture of Diastereomers)
CAS 123599-78-0
Molekylær formel C19H29O6P
Mængde 100 mg
Synonym rac-2-[[2-Methyl-1-(1-oxopropoxy)propoxy](4-phenylbutyl)phosphinyl]acetic Acid
InChI formel InChI=1S/C19H29O6P/c1-4-18(22)24-19(15(2)3)25-26(23,14-17(20)21)13-9-8-12-16-10-6-5-7-11-16/h5-7,10-11,15,19H,4,8-9,12-14H2,1-3H3,(H,20,21)
SMIL CCC(=O)OC(OP(=O)(CCCCc1ccccc1)CC(=O)O)C(C)C
IUPAC navn 2-[(2-methyl-1-propanoyloxypropoxy)-(4-phenylbutyl)phosphoryl]acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 384.4
Formel vægt 384.1702
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.