Få mere at vide
rac Dehydro-O-desmethyl Venlafaxine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[1-(1-Cyclohexen-1-yl)-2-(dimethylamino)ethyl]phenol |
| CAS | 1346600-38-1 |
| Molekylær formel | C16 H23 N O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-[1-(1-Cyclohexen-1-yl)-2-(dimethylamino)ethyl]phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C16H23NO/c1-17(2)12-16(13-6-4-3-5-7-13)14-8-10-15(18)11-9-14/h6,8-11,16,18H,3-5,7,12H2,1-2H3 |
| SMIL | CN(C)CC(C1=CCCCC1)c2ccc(O)cc2 |
| IUPAC navn | 4-[1-(cyclohexen-1-yl)-2-(dimethylamino)ethyl]phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 245.36 |
| Formel vægt | 245.178 |