missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
rac D 617 (Verapamil Metabolite), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac D 617 |
| CAS | 34245-14-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C17 H26 N2 O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | N-Methyl-4-(3,4-dimethoxyphenyl)-4-cyano-5-methyl |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26N2O2/c1-13(2)17(12-18,9-6-10-19-3)14-7-8-15(20-4)16(11-14)21-5/h7-8,11,13,19H,6,9-10H2,1-5H3 |
| SMIL | CNCCCC(C#N)(C(C)C)c1ccc(OC)c(OC)c1 |
| IUPAC navn | 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-(methylamino)-2-propan-2-ylpentanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 290.4 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?