Få mere at vide
rac Cycloserine-15N,d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac Cycloserine-15N,d3 |
| CAS | 1219176-26-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C3H3D3N15NO2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 4-Amino-3-isoxazolidinone-15N,d3, (+/-)-3-Oxoisooxazolidin-4-amine-15N,d3, DL-Cycloserine-15N,d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6N2O2/c4-2-1-7-5-3(2)6/h2H,1,4H2,(H,5,6)/i1D2,2D,5+1 |
| SMIL | [2H]C1([2H])C(N)([2H])C([15NH]O1)=O |
| IUPAC navn | 4-amino-4,5,5-trideuterio-(215N)1,2-oxazolidin-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 106.1 |
| Vis mere |