Få mere at vide
rac-Crotonoyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac-Crotonoyl Chloride |
| CAS | 10487-71-5 |
| Molekylær formel | C4H5ClO |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | Crotonic Acid Chloride, 2-Butenoyl Chloride, beta-Methylacryloyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5ClO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H,1H3 |
| SMIL | CC=CC(=O)Cl |
| IUPAC navn | but-2-enoyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 104.53 |
| Formel vægt | 104.0029 |