Få mere at vide
rac-Cotinine-d3 (1.0 mg/mL in Methanol), TRC
Artikelnummer. 30240969
Skift visning
Mængde:
5 x 1 mL
Artikelnummer. Mængde
30240969 5 x 1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30240969 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCKIT05475X1ML
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rac-Cotinine-D3
CAS 110952-70-0
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylær formel C10 2H3 H9 N2 O
Mængde 5 x 1 mL
Synonym rac-Cotinine-D3, 1-(Methyl-d3)-5-(3-pyridinyl)-2-pyrrolidinone, (+/-)-1-(Methyl-d3)-5-(3-pyridinyl)-2-pyrrolidinone
InChI formel InChI=1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/i1D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])N1C(CCC1=O)c2cccnc2
IUPAC navn 5-pyridin-3-yl-1-(trideuteriomethyl)pyrrolidin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 179.23
Formel vægt 179.1138
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) rac-Cotinine-D3 1 mg/mL