Få mere at vide
rac-Cotinine-D3 0.1 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac-Cotinine-D3 |
| CAS | 110952-70-0 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol |
| Molekylær formel | C10 2H3 H9 N2 O |
| Mængde | 1 mL |
| Synonym | rac-Cotinine-D3, 1-(Methyl-d3)-5-(3-pyridinyl)-2-pyrrolidinone, (+/-)-1-(Methyl-d3)-5-(3-pyridinyl)-2-pyrrolidinone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N1C(CCC1=O)c2cccnc2 |
| IUPAC navn | 5-pyridin-3-yl-1-(trideuteriomethyl)pyrrolidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 179.23 |
| Vis mere |