missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac-Clopidogrel-MP Endo Derivative, TRC

Artikelnummer. 30353488
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30353488 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30353488 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC58728025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(1-(1-(2-chlorophenyl)-2-methoxy-2-oxoethyl)-4-((2-(3-methoxyphenyl)-2-oxoethyl)thio)-1,2,5,6-tetrahydropyridin-3-yl)acetic acid
CAS 1346598-12-6
Molekylær formel C25H26ClNO6S
Mængde 25 mg
Synonym 3,4-Dehydro-3-(carboxymethyl)-α-(2-chlorophenyl)-4-[[2-(3-methoxyphenyl)-2-oxoethyl]thio]-1-piperidineacetic Acid 1-Methyl Ester, rac-Clopidogrel-MP Endo Derivative
InChI formel InChI=1S/C25H26ClNO6S/c1-32-18-7-5-6-16(12-18)21(28)15-34-22-10-11-27(14-17(22)13-23(29)30)24(25(31)33-2)19-8-3-4-9-20(19)26/h3-9,12,24H,10-11,13-15H2,1-2H3,(H,29,30)
SMIL ClC1=CC=CC=C1C(C(OC)=O)N2CCC(SCC(C3=CC(OC)=CC=C3)=O)=C(CC(O)=O)C2
IUPAC navn 2-(1-(1-(2-chlorophenyl)-2-methoxy-2-oxoethyl)-4-((2-(3-methoxyphenyl)-2-oxoethyl)thio)-1,2,5,6-tetrahydropyridin-3-yl)acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 504
Formel vægt 503.12
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.