Få mere at vide
rac-Clopidogrel-MP Endo Derivative, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(1-(1-(2-chlorophenyl)-2-methoxy-2-oxoethyl)-4-((2-(3-methoxyphenyl)-2-oxoethyl)thio)-1,2,5,6-tetrahydropyridin-3-yl)acetic acid |
| CAS | 1346598-12-6 |
| Molekylær formel | C25H26ClNO6S |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 3,4-Dehydro-3-(carboxymethyl)-α-(2-chlorophenyl)-4-[[2-(3-methoxyphenyl)-2-oxoethyl]thio]-1-piperidineacetic Acid 1-Methyl Ester, rac-Clopidogrel-MP Endo Derivative |
| InChI formel | InChI=1S/C25H26ClNO6S/c1-32-18-7-5-6-16(12-18)21(28)15-34-22-10-11-27(14-17(22)13-23(29)30)24(25(31)33-2)19-8-3-4-9-20(19)26/h3-9,12,24H,10-11,13-15H2,1-2H3,(H,29,30) |
| SMIL | ClC1=CC=CC=C1C(C(OC)=O)N2CCC(SCC(C3=CC(OC)=CC=C3)=O)=C(CC(O)=O)C2 |
| IUPAC navn | 2-(1-(1-(2-chlorophenyl)-2-methoxy-2-oxoethyl)-4-((2-(3-methoxyphenyl)-2-oxoethyl)thio)-1,2,5,6-tetrahydropyridin-3-yl)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 504 |
| Formel vægt | 503.12 |