missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac-Clopidogrel Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 17993395
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17993395 25 mg
17944615 10 mg
17950445 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17993395 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC58726025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 144750-52-7
Molekylær formel C16 H16 Cl N O2 S . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 358.28
Synonym Thieno[2,3-c]pyridine-6(5H)-acetic acid, α-(2-chlorophenyl)-4,7-dihydro-, methyl ester, hydrochloride (1:1), Thieno[2,3-c]pyridine-6(5H)-acetic acid, α-(2-chlorophenyl)-4,7-dihydro-, methyl ester, hydrochloride (9CI), Thieno[2,3-c]pyridine-6(5H)-acetic acid, α-(2-chlorophenyl)-4,7-dihydro-, methyl ester, hydrochloride, (±)-, Methyl (2RS)-(2-Chlorophenyl)[4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyridin-6(5H)-yl]acetate hydrochloride, Methyl(±)-(o-chlorophenyl)-4,5-dihydrothieno[2,3-c]pyridine-6(7H)-acetate hydrochloride
IUPAC navn methyl 2-(2-chlorophenyl)-2-(5,7-dihydro-4H-thieno[2,3-c]pyridin-6-yl)acetate;hydrochloride
SMIL Cl.COC(=O)C(N1CCc2ccsc2C1)c3ccccc3Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl (2-Chlorophenyl)[4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyridin-6(5H)-yl]acetate Hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C16H16ClNO2S.ClH/c1-20-16(19)15(12-4-2-3-5-13(12)17)18-8-6-11-7-9-21-14(11)10-18;/h2-5,7,9,15H,6,8,10H2,1H3;1H
Formel vægt 357.0357
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.