missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac Clopidogrel-d8 Hydrogen Sulfate (Major), TRC

Artikelnummer. 30368031
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368031 10 mg
30360705 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30368031 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC58725410MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1346598-07-9
Molekylær formel C16H8D8ClNO2S •H2SO4
Molekylvægt (g/mol) 329.879808
Synonym α-(2-Chlorophenyl-d4)-6,7-dihydro-thieno-d-[3,2-c]pyridine-5(4H)-acetic Acid Methyl-d3 Ester Sulfate, (+/-)-Clopidogrel-d8 Bisulfate
IUPAC navn sulfuric acid;trideuteriomethyl 2-(2-chloro-3,4,5,6-tetradeuteriophenyl)-2-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetate
SMIL [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(N2CCc3sccc3C2)C(=O)OC([2H])([2H])[2H])c(Cl)c1[2H].OS(=O)(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale rac Clopidogrel-d8 Hydrogen Sulfate
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C16H16ClNO2S.H2O4S/c1-20-16(19)15(12-4-2-3-5-13(12)17)18-8-6-14-11(10-18)7-9-21-14;1-5(2,3)4/h2-5,7,9,15H,6,8,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/i1D3,2D,3D,4D,5D;
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.