Få mere at vide
rac-Clopidogrel-d4 Carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+/-)- Clopidogrel-d4 Carboxylic Acid |
| CAS | 1246814-52-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C15 2H4 H10 Cl N O2 S |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14ClNO2S/c16-12-4-2-1-3-11(12)14(15(18)19)17-7-5-13-10(9-17)6-8-20-13/h1-4,6,8,14H,5,7,9H2,(H,18,19)/i1D,2D,3D,4D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(N2CCc3sccc3C2)C(=O)O)c(Cl)c1[2H] |
| IUPAC navn | 2-(2-chloro-3,4,5,6-tetradeuteriophenyl)-2-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 311.82 |
| Formel vægt | 311.0685 |
| Vis mere |