Få mere at vide
rac-Clopidogrel Carboxylsyre Hydrochlorid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | rac-Clopidogrel Carboxylic Acid Hydrochloride |
| CAS | 1015247-88-7 |
| Molekylær formel | C15H15Cl2NO2S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | rac-2-(2-Chlorophenyl)-2-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetic Acid Hydrochloride, rac-α-(2-Chlorophenyl)-6,7-dihydro-thieno[3,2-c]pyridine-5(4H)-acetic Acid Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14ClNO2S.ClH/c16-12-4-2-1-3-11(12)14(15(18)19)17-7-5-13-10(9-17)6-8-20-13;/h1-4,6,8,14H,5,7,9H2,(H,18,19);1H |
| SMIL | ClC(C=CC=C1)=C1C(C(O)=O)N2CCC3=C(C=CS3)C2.Cl |
| IUPAC navn | 2-(2-chlorophenyl)-2-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)eddikesyre; hydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 344.26 |
| Formel vægt | 343.0201 |