Få mere at vide
rac-Clopidogrel Carboxylsyre Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30368502
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30368502 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30368502 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC587220250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rac-Clopidogrel Carboxylic Acid Hydrochloride
CAS 1015247-88-7
Molekylær formel C15H15Cl2NO2S
Mængde 250 mg
Synonym rac-2-(2-Chlorophenyl)-2-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetic Acid Hydrochloride, rac-α-(2-Chlorophenyl)-6,7-dihydro-thieno[3,2-c]pyridine-5(4H)-acetic Acid Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C15H14ClNO2S.ClH/c16-12-4-2-1-3-11(12)14(15(18)19)17-7-5-13-10(9-17)6-8-20-13;/h1-4,6,8,14H,5,7,9H2,(H,18,19);1H
SMIL ClC(C=CC=C1)=C1C(C(O)=O)N2CCC3=C(C=CS3)C2.Cl
IUPAC navn 2-(2-chlorophenyl)-2-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)eddikesyre; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 344.26
Formel vægt 343.0201