Få mere at vide
rac Clopidogrel-13C,d3 Hydrogen Sulfate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac Clopidogrel-13C,d3 Hydrogen Sulfate |
| CAS | 1246814-55-0 |
| Molekylær formel | 13C C15 2H3 H13 Cl N O2 S . H2 O4 S |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | Trideuteriomethyl-13C 2-(2-chlorophenyl)-2-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetate sulfuric acid, rac-Clopidogrel-13C,d3 hydrogen sulfate, (RS)-Methyl-13C,d3 (2-chlorophenyl)(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyrid-5-yl)acetate hydrogen sulfate salt, Methyl-13C,d3 2-(2-Chlorophenyl)-2-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetate hydrogen sulfate, (RS)-Clopidogrel-13C,d3 hydrogen sulfate, (RS)-Clopidogrel-13C,D3 hydrogen sulfate (O-methyl-13C,D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16ClNO2S.H2O4S/c1-20-16(19)15(12-4-2-3-5-13(12)17)18-8-6-14-11(10-18)7-9-21-14;1-5(2,3)4/h2-5,7,9,15H,6,8,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/i1+1D3; |
| SMIL | [2H][13C]([2H])([2H])OC(=O)C(N1CCc2sccc2C1)c3ccccc3Cl.OS(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | sulfuric acid;trideuterio(1^{13}C)methyl 2-(2-chlorophenyl)-2-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 423.91 |
| Formel vægt | 423.0486 |