Få mere at vide
rac-Citronellol, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (±)-beta-Citronellol |
| CAS | 106-22-9 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C10 H20 O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol, (±)-3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol, (±)-Citronellol, (±)-β-Citronellol, 1-Hydroxy-3,7-dimethyl-6-octene, 2,3-Dihydrogeraniol, 2,6-Dimethyl-2-octen-8-ol, Cephrol, Citronellol, Citronellol 950, Citronellol AJ, DL-Citronellol, Dihydrogeraniol, NSC 8779, Rodinol, dl-Citronellol, β-Citronellol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(CCO)CCC=C(C)C |
| IUPAC navn | 3,7-dimethyloct-6-en-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.27 |
| Show More |