Få mere at vide
rac-Citronellal (>90%), TRC
Artikelnummer. 30137137
Skift visning
Mængde:
1 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137137 50 g
30132948 100 g
17950535 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137137 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC52502050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-23-0
Molekylær formel C10 H18 O
Molekylvægt (g/mol) 154.25
Synonym 6-Octenal, 3,7-dimethyl-, 3,7-Dimethyl-6-octenal, (±)-Citronellal, 2,3-Dihydrocitral, 2,6-Dimethylhept-5-enecarboxaldehyde, 3,7-Dimethyloct-6-en-1-al, Citronellal, NSC 46106, Rac-citronellal, Rhodinal, dl-Citronellal, rac-Citronellal, β-Citronellal, (±)-beta-Citronellal
IUPAC navn 3,7-dimethyloct-6-enal
SMIL CC(CCC=C(C)C)CC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rac-Citronellal
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,8,10H,4,6-7H2,1-3H3
Formel vægt 154.1358