Få mere at vide
rac-(cis/trans) Donepezil N-Oxide, TRC
Artikelnummer. 30134638
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134638 100 mg
30009413 10 mg
30012300 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30134638 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD531760100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120013-84-5
Molekylær formel C24 H29 N O4
Molekylvægt (g/mol) 395.49
Synonym Donepezil N-Oxide
IUPAC navn 2-[(1-benzyl-1-oxidopiperidin-1-ium-4-yl)methyl]-5,6-dimethoxy-2,3-dihydroinden-1-one
SMIL COc1cc2CC(CC3CC[N+]([O-])(Cc4ccccc4)CC3)C(=O)c2cc1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Donepezil N-Oxide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C24H29NO4/c1-28-22-14-19-13-20(24(26)21(19)15-23(22)29-2)12-17-8-10-25(27,11-9-17)16-18-6-4-3-5-7-18/h3-7,14-15,17,20H,8-13,16H2,1-2H3
Formel vægt 395.2097
Procent renhed >95%