Learn More
rac-cis-N-Desmethyl Sertralinhydrochlorid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Norsertraline hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15Cl2N.ClH/c17-14-7-5-10(9-15(14)18)11-6-8-16(19)13-4-2-1-3-12(11)13;/h1-5,7,9,11,16H,6,8,19H2;1H/t11-,16-;/m0./s1 |
| Formel vægt | 327.0348 |
| Procent renhed | >95% |