Få mere at vide
rac cis-Loxoprofen-d3 Alkohol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac cis-Loxoprofen-d3 Alcohol |
| CAS | 2508138-40-5 |
| Molekylær formel | C15H17D3O3 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | rel-4-[[(1R,2R)-2-Hydroxycyclopentyl]methyl]-α-methylbenzeneacetic-d3 Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20O3/c1-10(15(17)18)12-7-5-11(6-8-12)9-13-3-2-4-14(13)16/h5-8,10,13-14,16H,2-4,9H2,1H3,(H,17,18)/t10?,13-,14-/m1/s1/i4D2,13D |
| SMIL | O[C@@H]1C([2H])([2H])CC[C@]1([2H])CC2=CC=C(C(C)C(O)=O)C=C2 |
| IUPAC navn | 2-(4-(((1R,2R)-2-hydroxycyclopentyl-1,3,3-d3)methyl)phenyl)propansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 251.34 |
| Formel vægt | 251.16 |