missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
rac-cis-Lamivudine ((2RS,5SR)-Lamivudine), Mikromol™
Beskrivelse
rac-cis-Lamivudine ((2RS,5SR)-Lamivudine)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac-cis-Lamivudine |
| CAS | 136891-12-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | rac-cis-Lamivudine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H11 N3 O3 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, rel-, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, cis-(±)-, 1,3-Oxathiolane, 2(1H)-pyrimidinone deriv., rel-4-Amino-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2(1H)-pyrimidinone, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, cis-, BCH 189, cis(±)-2-Hydroxymethyl-5-(cytosin-1-yl)-1,3-oxathiolane, cis-(+/-)-Lamivudine, (2RS,5SR)-Lamivudine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N3O3S/c9-5-1-2-11(8(13)10-5)6-4-15-7(3-12)14-6/h1-2,6-7,12H,3-4H2,(H2,9,10,13)/t6-,7+/m0/s1 |
| SMIL | NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2CS[C@H](CO)O2 |
| IUPAC navn | 4-amino-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2-one |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?