Få mere at vide
rac-cis Dorzolamide Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4R,6S)-4-(Ethylamino)-6-methyl-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide 7,7-dioxide hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N2O4S3.ClH/c1-3-12-8-4-6(2)18(13,14)10-7(8)5-9(17-10)19(11,15)16;/h5-6,8,12H,3-4H2,1-2H3,(H2,11,15,16);1H/t6-,8+;/m0./s1 |
| Formel vægt | 360.004 |
| Procent renhed | >95% |