missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
rac cis-9,10-Epoxystearic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac cis-9,10-Epoxystearic Acid |
| CAS | 24560-98-3 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C18 H34 O3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | (2R,3S)-rel-3-Octyl-2-oxiraneoctanoic Acid, cis-9,10-Epoxyoctadecanoic Acid, (2R,3S)-rel-3-Octyloxiraneoctanoic Acid, cis-3-Octyloxiraneoctanoic Acid, cis-9,10-Epoxyoctadecanoate, cis-9,10-Epoxyoctadecanoic Acid, cis-9,10-Epoxystearic Acid, cis-DL-9,10-Epoxystearic Acid, cis-Epoxystearic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C18H34O3/c1-2-3-4-5-7-10-13-16-17(21-16)14-11-8-6-9-12-15-18(19)20/h16-17H,2-15H2,1H3,(H,19,20)/t16-,17+/m0/s1 |
| SMIL | CCCCCCCC[C@@H]1O[C@@H]1CCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC navn | 8-[(2R,3S)-3-octyloxiran-2-yl]octanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 298.46 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?