Få mere at vide
rac-cis-4-(2,4-Difluorophenyl)-3-methyl-2(5H)-furanone 3,4-Epoxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac-cis-4-(2,4-Difluorophenyl)-3-methyl-2(5H)-furanone 3,4-Epoxide |
| CAS | 1329610-78-7 |
| Molekylær formel | C11H8F2O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (1R,5R)-rel-5-(2,4-Difluorophenyl)-1-methyl-3,6-dioxabicyclo[3.1.0]hexan-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8F2O3/c1-10-9(14)15-5-11(10,16-10)7-3-2-6(12)4-8(7)13/h2-4H,5H2,1H3/t10-,11-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@@]12O[C@@]1(COC2=O)c3ccc(F)cc3F |
| IUPAC navn | (1R,5R)-1-(2,4-difluorophenyl)-5-methyl-3,6-dioxabicyclo[3.1.0]hexan-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 226.18 |
| Formel vægt | 226.0442 |