Få mere at vide
rac-cis-[3-Hydroxycyclohexyl]benzamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac-cis-[3-Hydroxycyclohexyl]benzamide |
| CAS | 177366-89-1 |
| Molekylær formel | C13 H17 N O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO2/c15-12-8-4-7-11(9-12)14-13(16)10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11-12,15H,4,7-9H2,(H,14,16)/t11-,12+/m1/s1 |
| SMIL | O[C@H]1CCC[C@H](C1)NC(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | N-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl]benzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 219.28 |
| Formel vægt | 219.126 |