Få mere at vide
rac cis-3-Hydroxy Glyburide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac cis-3-Hydroxy Glyburide |
| CAS | 23074-02-4 |
| Molekylær formel | C23 H28 Cl N3 O6 S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | cis-3-Hydroxyglibenclamide, Benzamide, 5-chloro-N-[2-[4-[[[[(3-hydroxycyclohexyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-2-methoxy-, cis-, Urea, 1-[[p-[2-(5-chloro-o-anisamido)ethyl]phenyl]sulfonyl]-3-(3-hydroxycyclohexyl)-, cis- (8CI), rel-5-Chloro-N-[2-[4-[[[[[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl]amino]carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-2-methoxybenzamide, 3-cis-Hydroxycyclohexyl glyburide, 3-cis-Hydroxyglibenclamide, cis-3-Hydroxyglyburide, Benzamide, 5-chloro-N-[2-[4-[[[[[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl]amino]carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-2-methoxy-, rel- |
| InChI formel | InChI=1S/C23H28ClN3O6S/c1-33-21-10-7-16(24)13-20(21)22(29)25-12-11-15-5-8-19(9-6-15)34(31,32)27-23(30)26-17-3-2-4-18(28)14-17/h5-10,13,17-18,28H,2-4,11-12,14H2,1H3,(H,25,29)(H2,26,27,30)/t17-,18+/m1/s1 |
| SMIL | COc1ccc(Cl)cc1C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)N[C@@H]3CCC[C@H](O)C3 |
| IUPAC navn | 5-chloro-N-[2-[4-[[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl]carbamoylsulfamoyl]phenyl]ethyl]-2-methoxybenzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 510 |
| Formel vægt | 509.1387 |