missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac cis-3-Hydroxy Glyburide (Methoxy-13CD3), TRC

Artikelnummer. 30406109
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.25 mg
2.5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30406109 2.5 mg
30389404 0.25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30406109 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9426222.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale rac cis-3-Hydroxy Glyburide-d3,13C
CAS 1217848-91-3
Molekylær formel 13C C22 D3 H25 Cl N3 O6 S
Mængde 2.5 mg
Synonym Rac Cis-3-Hydroxy Glyburide 13C,D3
InChI formel InChI=1S/C23H28ClN3O6S/c1-33-21-10-7-16(24)13-20(21)22(29)25-12-11-15-5-8-19(9-6-15)34(31,32)27-23(30)26-17-3-2-4-18(28)14-17/h5-10,13,17-18,28H,2-4,11-12,14H2,1H3,(H,25,29)(H2,26,27,30)/t17-,18+/m0/s1/i1+1D3
SMIL [2H][13C]([2H])([2H])Oc1ccc(Cl)cc1C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)N[C@H]3CCC[C@@H](O)C3
IUPAC navn 5-chloro-N-[2-[4-[[(1S,3R)-3-hydroxycyclohexyl]carbamoylsulfamoyl]phenyl]ethyl]-2-(trideuterio(113C)methoxy)benzamide
Molekylvægt (g/mol) 514.014
Formel vægt 513.161
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.