Få mere at vide
rac-cis-3,4-Deschlorosertraline, TRC
Artikelnummer. 30132878
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132878 100 mg
30010902 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30132878 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD289840100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52758-05-1
Molekylær formel C17 H19 N . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 273.8
Synonym 1-Naphthalenamine, 1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-4-phenyl-, hydrochloride (1:1), (1R,4R)-rel-, 1-Naphthalenamine, 1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-4-phenyl-, hydrochloride, cis- (9CI), 1-Naphthalenamine, 1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-4-phenyl-, hydrochloride, cis-(±)-, (1RS,4RS)-N-Methyl-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine Hydrochloride, Sertraline Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride
IUPAC navn (1S,4S)-N-methyl-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine;hydrochloride
SMIL Cl.CN[C@H]1CC[C@@H](c2ccccc2)c3ccccc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1RS,4RS)-N-Methyl-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine Hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C17H19N.ClH/c1-18-17-12-11-14(13-7-3-2-4-8-13)15-9-5-6-10-16(15)17;/h2-10,14,17-18H,11-12H2,1H3;1H/t14-,17-;/m0./s1
Formel vægt 273.1284
Procent renhed >95%