Få mere at vide
rac-cis-2,3-Dichloro Sertraline Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac-cis-2,3-Dichloro Sertraline Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17Cl2N.ClH/c1-20-16-10-9-12(11-5-2-3-6-13(11)16)14-7-4-8-15(18)17(14)19;/h2-8,12,16,20H,9-10H2,1H3;1H/t12-,16+;/m1./s1 |
| Formel vægt | 341.0505 |
| Procent renhed | >95% |