Få mere at vide
rac Cinacalcet-d3 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac Cinacalcet-d3 Hydrochloride |
| CAS | 1185097-33-9 |
| Molekylær formel | C22 2H3 H19 F3 N . Cl H |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | N-(2,2,2-Trideuterio-1-naphthalen-1-ylethyl)-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-amine hydrochloride, rac Cinacalcet-d3 hydrochloride, α-Trideuteriomethyl-N-[3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propyl]-1-naphthalenemethanamine hydrochloride, (RS)-Cinacalcet D3 hydrochloride (methyl D3), N-[2,2,2-Trideuterio-1-(1-naphthyl)ethyl]-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-amine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C22H22F3N.ClH/c1-16(20-13-5-10-18-9-2-3-12-21(18)20)26-14-6-8-17-7-4-11-19(15-17)22(23,24)25;/h2-5,7,9-13,15-16,26H,6,8,14H2,1H3;1H/i1D3; |
| SMIL | Cl.[2H]C([2H])([2H])C(NCCCc1cccc(c1)C(F)(F)F)c2cccc3ccccc23 |
| IUPAC navn | N-(2,2,2-trideuterio-1-naphthalen-1-ylethyl)-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 396.89 |
| Formel vægt | 396.1659 |