Få mere at vide
rac Carprofen, TRC
Artikelnummer. 30137758
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137758 1 g
30040646 50 mg
30040896 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30137758 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1843501G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53716-49-7
Molekylær formel C15 H12 Cl N O2
Molekylvægt (g/mol) 273.71
Synonym 9H-Carbazole-2-acetic acid, 6-chloro-α-methyl-, (±)-, 6-Chloro-α-methyl-9H-carbazole-2-acetic acid, (dl)-6-Chloro-α-methylcarbazole-2-acetic acid, 2-(6-Chlorocarbazol-2-yl)propionic acid, 6-Chloro-α-methylcarbazole-2-acetic acid, C 5720, Carprodyl, Carprofen, Imadyl, NSC 297935, Rimadyl, Ro 20-5720, Ro 20-5720/000
IUPAC navn 2-(6-chloro-9H-carbazol-2-yl)propanoic acid
SMIL CC(C(=O)O)c1ccc2c(c1)[nH]c3ccc(Cl)cc23
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carprofen
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C15H12ClNO2/c1-8(15(18)19)9-2-4-11-12-7-10(16)3-5-13(12)17-14(11)6-9/h2-8,17H,1H3,(H,18,19)
Formel vægt 273.0557