missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
rac Carprofen-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac Carprofen-d3 |
| CAS | 1173019-42-5 |
| Molekylær formel | C15 2H3 H9 Cl N O2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 2-(6-Chloro-9H-carbazol-2-yl)-3,3,3-trideuteriopropanoic acid, Carprofen-d3, Carprofen D3 (methyl D3), rac Carprofen-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12ClNO2/c1-8(15(18)19)9-2-4-11-12-7-10(16)3-5-13(12)17-14(11)6-9/h2-8,17H,1H3,(H,18,19)/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(C(=O)O)c1ccc2c(c1)[nH]c3ccc(Cl)cc23 |
| IUPAC navn | 2-(6-chloro-9H-carbazol-2-yl)-3,3,3-trideuteriopropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 276.73 |
| Formel vægt | 276.0745 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?