Få mere at vide
rac Bopindolol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac Bopindolol |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H28N2O3/c1-16-13-19-20(25-16)11-8-12-21(19)27-15-18(14-24-23(2,3)4)28-22(26)17-9-6-5-7-10-17/h5-13,18,24-25H,14-15H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 380.21 |