Få mere at vide
rac Bepotastine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac Bepotastine |
| CAS | 1070505-53-1 |
| Molekylær formel | C21H25ClN2O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 4-[(4-Chlorophenyl)-2-pyridinylmethoxy]-1-piperidinebutanoic Acid, 4-[4-[(4-Chlorophenyl)(2-pyridyl)methoxy]piperidino]butanoic Acid, DB 185 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25ClN2O3/c22-17-8-6-16(7-9-17)21(19-4-1-2-12-23-19)27-18-10-14-24(15-11-18)13-3-5-20(25)26/h1-2,4,6-9,12,18,21H,3,5,10-11,13-15H2,(H,25,26) |
| SMIL | OC(=O)CCCN1CCC(CC1)OC(c2ccc(Cl)cc2)c3ccccn3 |
| IUPAC navn | 4-[4-[(4-chlorophenyl)-pyridin-2-ylmethoxy]piperidin-1-yl]butanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 388.89 |
| Formel vægt | 388.1554 |