missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac Bepotastine Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30367029
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30367029 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30367029 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC387455100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale rac Bepotastine Ethyl Ester
CAS 125602-69-9
Molekylær formel C23H29ClN2O3
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C23H29ClN2O3/c1-2-28-22(27)7-5-15-26-16-12-20(13-17-26)29-23(21-6-3-4-14-25-21)18-8-10-19(24)11-9-18/h3-4,6,8-11,14,20,23H,2,5,7,12-13,15-17H2,1H3
SMIL CCOC(=O)CCCN1CCC(CC1)OC(c2ccc(Cl)cc2)c3ccccn3
IUPAC navn ethyl 4-[4-[(4-chlorophenyl)-pyridin-2-ylmethoxy]piperidin-1-yl]butanoate
Molekylvægt (g/mol) 416.94
Formel vægt 416.1867
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.