Få mere at vide
rac-Benzilonium Bromide, TRC
Artikelnummer. 30338228
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30338228 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30338228 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB19700010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rac-Benzilonium Bromide
CAS 1050-48-2
Molekylær formel C22H28BrNO3
Mængde 10 mg
Synonym 1,1-Diethyl-3-[(2-hydroxy-2,2-diphenylacetyl)oxy]pyrrolidinium Bromide, 1-Ethyl-3-pyrrolidinyl Benzilate Ethylbromide, C.I. 379, Minelcin, Minelco, Minelsin, N-Ethyl-3-pyrrolidinyl benzilate ethylbromide, NSC 107530, Ortyn, Ortyn retard, PU 239, Partyn, Pirbenina, Portyn, Pyrbenine, Ulcoban
InChI formel InChI=1S/C22H28NO3.BrH/c1-3-23(4-2)16-15-20(17-23)26-21(24)22(25,18-11-7-5-8-12-18)19-13-9-6-10-14-19;/h5-14,20,25H,3-4,15-17H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Br-].CC[N+]1(CC)CCC(C1)OC(=O)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn (1,1-diethylpyrrolidin-1-ium-3-yl) 2-hydroxy-2,2-diphenylacetat; Bromid
Molekylvægt (g/mol) 434.37
Formel vægt 433.1253